Learn More
Trifluorometansulfonato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510609
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2923-28-6
CAgF3O3S
256.93
MFCD00013226
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
76223
plata; trifluorometansulfonato
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
2923-28-6
CAgF3O3S
256.93
MFCD00013226
QRUBYZBWAOOHSV-UHFFFAOYSA-M
silver trifluoromethanesulfonate, silver triflate, agotf, silver trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonic acid silver salt, silver i trifluoromethanesulfonate, silver trifluoromethylsulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoromethanesulphonate, silver 1+ ion triflate
76223
plata; trifluorometansulfonato
[Ag+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión 356.0°C
Color Blanco a beige
Análisis elemental 99.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3Ag
Cantidad 10 g
Índice Merck 09,302
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.92
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.