Learn More
Tetrafluoroborato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221922
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de plástico
14104-20-2
AgBF4
194.67
MFCD00003408
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
159722
[Ag+].F[B-](F)(F)F
14104-20-2
AgBF4
194.67
MFCD00003408
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
159722
[Ag+].F[B-](F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver tetrafluoroborate
Nombre de nota 99%
Color Beige
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 43.92% min. (BF4)
Fórmula lineal AgBF4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Nombre IUPAC plata;tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.67
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.