Learn More
Silver Sulfate Solution 1% (w/v) (d=1.84) In Sulfuric Acid, for COD, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073180
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10294-26-5
Ag2O4S
311.792
3407
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
159865
diplata; sulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
10294-26-5
Ag2O4S
311.792
3407
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
159865
diplata; sulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Color Incolora
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.79g/mol
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
pH 1
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfate, 10 g/l solution in sulfuric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.