Learn More
Sulfato de plata, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073495
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Amber glass bottle
Glass Jar
Tarro de cristal
10294-26-5
Ag2O4S
311.792
3407
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
159865
diplata;sulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
10294-26-5
Ag2O4S
311.792
3407
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
silver sulfate, disilver sulfate, disilver 1+ sulfate, unii-8qg6hv4zpo, disilver 1+ sulphate, sulfuric acid, disilver 1+ salt, 8qg6hv4zpo, disilver 1+ ion sulfate, sulfuric acid, silver 1+ salt 1:2, sulfuric acid disilver i salt
159865
diplata;sulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Punto de ebullición 1085°C
Punto de fusión 652°C
Color Blanco
pH 5 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.79g/mol
Envase Tarro de cristal
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.