Learn More
Alfa Aesar™ Silver slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length, Premion™, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 042987.QK
Detalles adicionales : CAS : 7440-22-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 25 slug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314638
  • 706.00€ / paquete de 25
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
silver
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]
Especificaciones
Silver slug
25 slug
7440-22-4
Ag
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
Characteristic
23954
Slug
Premion™
≈4.2g/slug
6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
(metals basis)
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
107.868
CHEBI:9141
99.999%