Learn More
Silver Shot, 1-5mm (0.04-0.2 in.), 99.9% (Metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 011436.30
Detalles adicionales : CAS : 7440-22-4 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316429
  • 1062.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
silver
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]
Especificaciones
Silver
7440-22-4
99.9% (Metals basis)
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
107.868
CHEBI:9141
Silver
250g
Silver-colored shot
Ag
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
Characteristic
23954
Shot, 1-5mm (0.04-0.2 in.)