Learn More
Alfa Aesar™ Silver rod, 6.35mm (0.25 in.) dia., 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 012188.BP
Detalles adicionales : CAS : 7440-22-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 2cm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376578
  • 42.90€ / 2 cm
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-11-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9141
[Ag]
Ag
MFCD00003397
23954
silver
Especificaciones
Silver rod
2cm
7440-22-4
(metals basis)
MFCD00003397
Characteristic
silver
23954
Rod
≈3.32g/cm
6.35mm (0.25 in.) dia.
99.9%
Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
[Ag]
107.868
CHEBI:9141