Learn More
Silver powder, spherical, APS 1.3-3.2 micron, 99.9% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 041599.18
Detalles adicionales : CAS : 7440-22-4 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318738
  • 212.00€ / 50 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
silver
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]
Especificación
Silver powder
7440-22-4
(metals basis)
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
Characteristic
23954
Sperical Powder
99.9%
50g
99.9%, metal basis
Ag
UN3077
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
107.868
CHEBI:9141
APS 0.8 to 1.5 Micron
0.3 to 0.7m2/g