Learn More
Polvo de plata, malla - 120 + 325, atomizado, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver powder |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3077 |
Cantidad | 25 g |
Porcentaje de pureza | 99% |
Tamaño de malla | −120+325 Mesh |
Olor | Characteristic |
Tamaño de partículas | up to 10% variance on size |
Formulario | polvo atomizado, hasta 10 % de variación en tamaño |