Learn More
Silver Powder, 0.7-1.3 micron, 99.9% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: S.A. 0.8-1.2m2/g
Marca:  Alfa Aesar 014450.09
Detalles adicionales : CAS : 7440-22-4 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312408
  • 68.80€ / 10 g
En stock 3
Añadir a la cesta
Especificación
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
silver
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]
Especificación
Silver
7440-22-4
10.5g/cm3
Ag
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
Characteristic
23954
Powder
10g
Silver-colored powder
99.9% (Metals basis)
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
107.868
CHEBI:9141
Silver