Learn More
Solución de chapado en plata, contenido metálico ≈ 28,7 g/l, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044067.K2
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1935 Chem class : 6.1 Pack group : III
Código de producto. 11345148
  • 132.00€ / 1 litro
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Silver plating solution
Incolora
1 L
Colourless liquid
Metal content ≈28.7g/L
Líquido
MFCD00003397
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos