Learn More
Silver plasma standard solution, Alfa Aesar™, Specpure™
Marca:  Alfa Aesar 013849.AE
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 100mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311419
  • 59.20€ / 100 ml
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:9141
[Ag]
Ag
MFCD00003397
23954
silver
Especificaciones
Silver
7440-22-4
Ag
Nitric acid: 5%; Silver: 0.1%; Water: 94.9%
[Ag]
107.868
CHEBI:9141
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
100mL
plasma standard solution
Colourless liquid
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
23954
Liquid
Colorless