Learn More
Silver phosphate, 99%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 011415.06
Detalles adicionales : CAS : 7784-09-0 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311239
  • 31.10€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7784-09-0
418.574
FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
159913
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ag+].[Ag+].[Ag+]
Ag3O4P
MFCD00014148
trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
trisilver;phosphate
Especificación
Silver phosphate
99%
MFCD00014148
trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ag+].[Ag+].[Ag+]
418.574
418.58
Odorless
5g
7784-09-0
Ag3O4P
Yellow powder
FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
trisilver;phosphate
159913
Powder
Gray to Black