Learn More
Silver perchlorate hydrate, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 210211000
Detalles adicionales : CAS : 14242-05-8 Peso : 0.15000kg Transport : UN number : 1481 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 100g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10403785
  • 352.10€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Oxidation reagent
Especificaciones
14242-05-8
207.32
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
15959344
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ag+]
AgClO4·xH2O
MFCD00149128
silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
silver;perchlorate;hydrate
Especificaciones
Silver perchlorate hydrate
98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
AgClO4·xH2O
10, 8358
Solubility in water: 557g/100mL. Other solubilities: soluble in many organic solvents
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ag+]
207.32
207.32
99%
10ppm max.
0.005% max. (in water)
Glass bottle
10% max. (K.F.)
100g
14242-05-8
AgClO4·xH2O
MFCD00149128
silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
silver;perchlorate;hydrate
15959344
Crystals or Crystalline Powder
10ppm max
0.005% max.
20ppm max.
10ppm max.
White
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Silver perchlorate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
SDS Documentos