Learn More
Perclorato de plata hidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777050
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
14242-05-8
AgClO4
207.31
MFCD00149128
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
15959344
[Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
14242-05-8
AgClO4
207.31
MFCD00149128
YDHABVNRCBNRNZ-UHFFFAOYSA-M
silver perchlorate hydrate, silver perchlorate monohydrate, silver perchlorite, silver perchloric acid, acmc-1brvv, ag.clo4.h2o, silver i perchlorate monohydrate, silver 1+ ion hydrate perchlorate, silver 1+ hydrate perchlorate
15959344
[Ag+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver perchlorate hydrate
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal AgClO4·xH2O
Índice Merck 10, 8358
Información de solubilidad Solubility in water: 557g/100mL. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Nombre IUPAC plata;perclorato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.32
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver perchlorate hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.