Learn More
Nitrito de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756701
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
7783-99-5
AgNO2
153.88
MFCD00003413
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
160904
plata;nitrito
N(=O)[O-].[Ag+]
7783-99-5
AgNO2
153.88
MFCD00003413
KKKDGYXNGYJJRX-UHFFFAOYSA-M
silver nitrite, unii-t3mz57ogif, t3mz57ogif, silbernitrit, nitrous acid, silver 1+ salt, silver i nitrite, silvernitrite, acmc-20ajq7, ag.no2, silver nitrite 10g
160904
plata;nitrito
N(=O)[O-].[Ag+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver nitrite
Punto de fusión 140.0°C
Color Amarillo a verde
Forma física Polvo y aglomerados
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal AgNO2
Fieser 01,1011; 06,515; 11,467
Índice Merck 15, 8658
Información de solubilidad Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in diluted acids, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.88
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.45
Densidad 4.4500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.