Learn More
Silver Nitrate Solution 0.0282M (0.0282N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073179
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Color Incolora
Nombre IUPAC silver(1+) nitrate
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mL
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate 0.0282M
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .