missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silver Nitrate Solution 0.0282M (0.0282N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™

Catalog Number 10449560
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Color Incolora
Nombre IUPAC nitrato de plata (1+)
Envase Frasco de plástico de HDPE
Cantidad 2.5 L
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver nitrate 0.0282M
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'