Learn More
Silver nitrate, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver Nitrate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | AgNO3 |
Número UN | 1493 |
Nombre IUPAC | plata;nitrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.87g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de polietileno |
Densidad | Vapor Density: 5.8 (vs air) |