Learn More
Nitrato de plata, 99,85%, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11974341
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
7761-88-8
AgNO3
169.87
MFCD00003414
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
24470
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 444.0°C
Nombre del producto químico o material Silver Nitrate
Punto de fusión 212.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85%
Fórmula lineal AgNO3
Fieser 01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
Índice Merck 15, 8657
Información de solubilidad Solubility in water: 219 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone and ether
Nombre IUPAC nitrato de plata (1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.87
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.1% (1g, 70°C, 2 hrs) max.
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >444°C