Learn More
Alfa Aesar™ Silver lactate solution, Ag 4-5% w/w (cont. Ag)
Marca:  Alfa Aesar™ 044858.ND
Detalles adicionales : CAS : 128-00-7 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 3082 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376269
  • 347.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
128-00-7
196.938
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
91824762
CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
C3H5AgO3
MFCD00043279
silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
silver;2-hydroxypropanoate
Especificación
Silver lactate solution
C3H5AgO3
Ag 4 to 5% w/w (cont. Ag)
UN3082
LMEWRZSPCQHBOB-UHFFFAOYSA-M
silver;2-hydroxypropanoate
91824762
Liquid
25g
128-00-7
CH3CH(OH)CO2Ag
MFCD00043279
silver lactate, silver lactate monohydrate, lactato-o1,o2 silver, lactic acid, silver salt, silver, 2-hydroxypropanoato-o1,o2, propanoic acid, 2-hydroxy-, silver complex, silver, 2-hydroxy-kappao propanoato-kappao
CC(C(=O)[O-])O.[Ag+]
196.938
196.94
Colorless
Light Sensitive