Learn More
Yodato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407812
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
7783-97-3
AgIO3
282.77
MFCD00014150
YSVXTGDPTJIEIX-UHFFFAOYSA-M
silver iodate, unii-5p7ox4vt1f, silver 1+ ion iodate, 5p7ox4vt1f, silberjodat, silver 1+ iodate, acmc-20ajqa, iodic acid hio3 , silver 1+ salt, ag.io3, silver iodate 25g
165642
plata;yodato
[O-]I(=O)=O.[Ag+]
7783-97-3
AgIO3
282.77
MFCD00014150
YSVXTGDPTJIEIX-UHFFFAOYSA-M
silver iodate, unii-5p7ox4vt1f, silver 1+ ion iodate, 5p7ox4vt1f, silberjodat, silver 1+ iodate, acmc-20ajqa, iodic acid hio3 , silver 1+ salt, ag.io3, silver iodate 25g
165642
plata;yodato
[O-]I(=O)=O.[Ag+]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver iodate
Punto de fusión >200°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Practically insoluble in water. Soluble in aqueous ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.77
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto White Powder
Densidad 5.53 g/cm3 at 20°C