Learn More
Yodato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver iodate |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.77 |
Olor | Odorless |
Aspecto | White Powder |