Learn More
Silver(I) behenate, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 045494.06
Detalles adicionales : CAS : 2489-05-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452307
  • 44.80€ / 5 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
2489-05-6
447.45
AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
164971
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
C22H43AgO2
MFCD00059001
silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
silver;docosanoate
Especificación
Silver(I) behenate
C22H43AgO2
silver behenate, silver docosanoate, behenic acid silver salt, unii-n3hp26f3pb, n3hp26f3pb, silver hebenate, docosanoic acid, silver 1+ salt 1:1, docosanoic acid silver salt, docosanoic acid, silver salt, docosanoic acid, silver 1+ salt
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ag+]
447.45
447.44
White
2489-05-6
MFCD00059001
AQRYNYUOKMNDDV-UHFFFAOYSA-M
silver;docosanoate
164971
Powder
5g