Learn More
Silver Foil, 0.28mm (0.011 in.) thick, hard, 99.9% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: Approx. 7.3g/50 x 50mm; Temper: spring hard
Marca:  Alfa Aesar 011439.HP
Detalles adicionales : CAS : 7440-22-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100 x 500mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315869
  • 582.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
silver
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]
Especificaciones
Silver
Hard
Silver-colored foil
Ag
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
Characteristic
23954
Foil, 0.28mm (0.011 in.) thick
100 x 500mm
7440-22-4
99.9% (Metals basis)
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
107.868
CHEBI:9141
Silver