Learn More
Alfa Aesar™ Silver flake, 80% <20 micron, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 014639.30
Detalles adicionales : CAS : 7440-22-4 Peso : 0.25000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316958
  • 1132.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-22-4
107.868
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
silver
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]
Especificaciones
Silver flake
250g
(metals basis)
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
Characteristic
23954
Flakes
99.9%
Scott density: 18g/cm3 to 28g/in3
7440-22-4
Ag
UN3077
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
107.868
CHEBI:9141
80% <20 Micron
1.0 to 2.2m2/g