Learn More
Cianuro de plata, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-221900
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
506-64-9
CAgN
133.89
MFCD00003409
LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
10475
plata;cianuro
[C-]#N.[Ag+]
506-64-9
CAgN
133.89
MFCD00003409
LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
10475
plata;cianuro
[C-]#N.[Ag+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver cyanide
Punto de fusión >300°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal AgCN
Fieser 01,1006; 05,581; 07,320
Índice Merck 15, 8651
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sol. in nh4oh,alkali cyanides,boiling conc. hno3,insoluble in alcohol and diluted acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.89
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.