Learn More
Cianato de plata, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510234
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
3315-16-0
CAgNO
149.89
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
silver,cyanate, cyanic acid; silver
45051745
ácido ciánico;plata
C(#N)O.[Ag]
3315-16-0
CAgNO
149.89
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
silver,cyanate, cyanic acid; silver
45051745
ácido ciánico;plata
C(#N)O.[Ag]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1085.0°C
Nombre del producto químico o material Silver cyanate
Punto de fusión 652.0°C
Color Beige a gris
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Fórmula lineal AgOCN
Fieser 02,224; 03,162
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver cyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.