Learn More
Cianato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407807
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3315-16-0
CHAgNO
150.893
MFCD00011512
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
silver,cyanate, cyanic acid; silver
45051745
ácido ciánico;plata
C(#N)O.[Ag]
3315-16-0
CHAgNO
150.893
MFCD00011512
VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
silver,cyanate, cyanic acid; silver
45051745
ácido ciánico;plata
C(#N)O.[Ag]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver cyanate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 3655040
Información de solubilidad Soluble in ammonia,nitric acid,potassium cyanide,ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 4