Learn More
Silver bromide, 99.998% (metals basis), Alfa Aesar™ Premion™
Marca:  Alfa Aesar 012110.06
Detalles adicionales : CAS : 7785-23-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376468
  • 83.20€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-01-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7785-23-1
187.772
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
66199
Br[Ag]
AgBr
MFCD00003398
silver bromide, silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, silver bromide, silver bromide, premion
bromosilver
Especificación
Silver bromide
7785-23-1
AgBr
UN3077
silver bromide, silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, silver bromide, silver bromide, premion
Br[Ag]
187.772
187.78
99.998%
Odorless
Yellow
5g
Premion™
(metals basis)
MFCD00003398
14,8506
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
bromosilver
66199
Crystalline
6.47
Light Sensitive
432°C