missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silver Bromide, 99%, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number 15612250
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Poly Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7785-23-1
AgBr
187.772
MFCD00003398
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
66199
bromoplata
Br[Ag]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7785-23-1
AgBr
187.772
MFCD00003398
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
66199
bromoplata
Br[Ag]

0.99

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Silver Bromide
Punto de fusión 432°C
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.77g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de polietileno
Densidad 6.473g/mL at 25°C
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'