Learn More
Silver bromide, 99.9%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 011425.06
Detalles adicionales : CAS : 7785-23-1 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11301259
  • 29.40€ / 5 g
Stock EU 7
Añadir a la cesta
Especificaciones
7785-23-1
187.772
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
66199
Br[Ag]
AgBr
MFCD00003398
silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
bromosilver
Especificaciones
Silver bromide
99.9%
MFCD00003398
silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
Br[Ag]
187.772
187.78
6.47g/cm3 at 20°C
Light sensitive
5g
7785-23-1
AgBr
Pale yellow powder/flake/crystalline/beads
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
bromosilver
66199
Powder
Odorless
Yellow
Videos
SDS Documentos