Learn More
Silver Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver Acetate |
Color | Beige |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | CH3COOAg |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 3595636 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.91g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |
Envase | Glass Bottle |