Learn More
2,4-Pentanodionato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Silver 2,4-pentanedionate is used to make silver impregnated nanocrystalline metal oxides, with special emphasis on aluminum oxide. It is used as a cationization reagent in combination with polar matrices such as 2,5-dihydroxybenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2,4-pentanodionato de plata se utiliza para fabricar óxidos metálicos de nanocristalina impregnados de plata, con especial énfasis en el óxido de aluminio. Se utiliza como reactivo de cationización en combinación con matrices polares como el ácido 2,5-dihidroxibenzoico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
el 2,4-pentanodionato de plata se utiliza para fabricar óxidos metálicos de nanocristalina impregnados de plata, con especial énfasis en el óxido de aluminio. Se utiliza como reactivo de cationización en combinación con matrices polares como el ácido 2,5-dihidroxibenzoico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Silver 2,4-pentanedionate |
Punto de fusión | 100°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.98 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Olor | Characteristic |
Sensibilidad | Air, light, and moisture sensitive |