Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073332
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288923
  • 70.40€ / paquete de 10
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Especificaciones
Especificaciones
SilTite Ferrules for 0.45 to 0.53mm ID Column for Thermo Scientific
For Use with Thermo GC/MS Interface Connections 0.45 to 0.53 mm I.D. Columns
0.45 to 0.53 mm
Videos