Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Column Connectors
Ensures easy, leak-free installation for capillary columns without the use of any tools.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 073223
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15288913
  • 70.40€ / paquete de 10
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Eliminates leaks
  • No contamination
  • No need to retighten after temperature cycling
  • Cleaner spectra for better library matches
Especificaciones
Especificaciones
SilTite Kit 1/16 in. Column for PerkinElmer
Installation for Capillary Columns
Column Connectors
Videos