Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de acero inoxidable StickProof V5
Cuenta con una entrada cónica en la punta que permite la recogida de cantidades muy pequeñas o grandes. Tomamuestras de acero inoxidable StickProof Buerkle™ V4 construido en una sola pieza sin bordes, ranuras o grietas para una limpieza perfecta y fácil.
515.00€ - 690.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sampler
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Cierre y cien bolsas de muestreo de polietileno de 120 x 170 mm
Capacidad (métrico) 50 mL
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10288080
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5338-0410
410 mm
515.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10137681
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5338-1100
1100 mm
690.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficie electropulida
  • Varias cantidades de muestra de hasta 50 ml aprox.
  • Incl. pinza y 100 bolsas de muestreo de PE de 120 x 170 mm
  • Tomamuestras para polvo en el área farmacéutica, fabricado en acero inoxidable AISI 316L, material 1.4404
  • La punta delgada se puede insertar fácil y profundamente en orden tomar la muestra
  • Sujete la bolsa con una abrazadera resistente
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
Esterilizable en autoclave
50 mL
Norma ISTA
Acero inoxidable (V4A)
Cierre y cien bolsas de muestreo de polietileno de 120 x 170 mm
Electropulido
25 mm