Learn More
Sampling Systems™ Silo Rocket Sampler
Ideal for sampling pharmaceuticals, cosmetics and food stuffs. Sampling Systems™ Silo Rocket Sampler allows rapid point sampling of powders and granules in silos, tankers and in general bulk bins.
Marca:  Sampling Systems™ 1985A-2000
Detalles adicionales : Peso : 6.48000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899301
  • 1925.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con acero inoxidable 316L
  • Disponible en diferentes longitudes
  • Fácil de limpiar.
  • Para muestras grandes
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
Acero inoxidable (316L)
500 mL
2000 mm