Learn More
Sampling Systems™ Silo Rocket Sampler
Ideal for sampling pharmaceuticals, cosmetics and food stuffs. Sampling Systems™ Silo Rocket Sampler allows rapid point sampling of powders and granules in silos, tankers and in general bulk bins.
Marca: Sampling Systems™ 1985A-1500
Detalles adicionales : Peso : 5.04000kg
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable 316L
- Disponible en diferentes longitudes
- Fácil de limpiar.
- Para muestras grandes
Especificaciones
Sampler | |
Acero inoxidable (316L) | |
500 mL | |
1500 mm |