missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Versilic™ Silicone Stoppers, 45mmH

Marca:  Saint-Gobain 26306502

Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11794578

  • 42.40€ / paquete de 2


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

Yes
56mm
45mm
2/Pk.
Silicone
FDA compliant food contact / BFR
65mm
Silicone Versilic™ Cap
–60 to 200°C
Videos
Documentos