Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona
For laboratory and/or food testing, industrial masking or educational use.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10440693
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • No tóxico, translúcido
  • Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Resiste a grietas y astillas
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Especificaciones
Tapón
53mm
1/paq.
Silicona