Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de silicona
Utilice estos tapones de silicona con una amplia gama de tubos e instrumental de vidrio. Los tapones de silicona codificados por colores sólidos están disponibles en 14 tamaños codificados por colores y presentan una construcción flexible para un ajuste sencillo.
31.05€ - 116.00€
Especificaciones
Material | Silicona |
---|---|
Product Type Specs | Tapón sólido |
Intervalo de temperatura (métrico) | De – 60C a 200 °C |
Código de producto | Marca | Presentación | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Presentación | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11817432
|
Cole-Parmer™
06298-04 |
0 | Verde |
107.00€
paquete de 50 |
Inicie sesión para ver el stock |
11827432
|
Cole-Parmer™
06298-06 |
2 | Rosa |
51.80€
paquete de 20 |
Inicie sesión para ver el stock |
11764819
|
Cole-Parmer™
06298-18 |
10,5 | Azul |
93.60€
paquete de 5 |
Inicie sesión para ver el stock |
11837432
|
Cole-Parmer™
06298-08 |
4 | Azul |
77.85€
paquete de 20 |
Inicie sesión para ver el stock |
11887432
|
Cole-Parmer™
06298-22 |
12 | Amarillo |
31.05€
cada uno |
Inicie sesión para ver el stock |
11877432
|
Cole-Parmer™
06298-20 |
11 | Blanca |
116.00€
paquete de 5 |
Inicie sesión para ver el stock |
11847432
|
Cole-Parmer™
06298-10 |
5 | Blanca |
49.65€
paquete de 10 |
Inicie sesión para ver el stock |
11867432
|
Cole-Parmer™
06298-16 |
9,5 | Rosa |
63.00€
paquete de 5 |
Inicie sesión para ver el stock |
11857432
|
Cole-Parmer™
06298-14 |
8 | Verde |
88.90€
paquete de 10 |
Inicie sesión para ver el stock |
11897422
|
Cole-Parmer™
06298-00 |
0 | Blanca |
93.80€
paquete de 50 |
Inicie sesión para ver el stock |
11807432
|
Cole-Parmer™
06298-02 |
0 | Amarillo |
94.85€
paquete de 50 |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
Use these silicone stoppers with a wide range of tubes and glassware. Solid Color-Coded Silicone Stoppers are available in 14 color-coded sizes and feature flexible construction for an easy fit.
- Las burbujas de silicona hacen que estos tapones sean tan ligeros que flotan si se depositan en el agua
- La suavidad y flexibilidad permiten a los tapones ajustarse a una amplia variedad de orificios
- Gestionan temperaturas de – 60 a 200 °C (– 76 a 392 °F)
- Se adaptan a sus necesidades: orificios para termómetro o tubos adicionales
- Cree con facilidad aperturas para instrumental de vidrio que se ajusten a sus especificaciones exactas con el juego opcional de perforadores de corcho Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Silicona | |
Tapón sólido | |
De – 60C a 200 °C |