Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de silicona
Utilice estos tapones de silicona con una amplia gama de tubos e instrumental de vidrio. Los tapones de silicona codificados por colores sólidos están disponibles en 14 tamaños codificados por colores y presentan una construcción flexible para un ajuste sencillo.
Marca: Cole-Parmer™ 06298-20
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Utilice estos tapones de silicona con una amplia variedad de tubos e instrumentos de vidrio.Los tapones sólidos de silicona con código de color están disponibles en 14 tamaños codificados por colores y disponen de una forma flexible para un ajuste fácil.
- Las burbujas de silicona hacen que estos tapones sean tan ligeros que flotan si caen en el agua
- La suavidad y la flexibilidad permiten que los tapones se ajusten a una amplia gama de orificios
- Admite temperaturas de – 60 °C a 200 °C
- Se adapta a sus necesidades—orificios para la adición de termómetros o tubos
- Haga que las aberturas para instrumental de vidrio se adapten fácilmente a sus especificaciones exactas con conjunto opcional de perforador de corchos esterilizable en autoclave
Especificaciones
Blanca | |
11 | |
58mm | |
Silicona |
Tapón sólido | |
49mm | |
5/paq. | |
De – 60C a 200 °C |