Learn More
Cole-Parmer™ Tapón de silicona
Utilice estos tapones de silicona con una amplia gama de tubos e instrumental de vidrio. Los tapones de silicona codificados por colores sólidos están disponibles en 14 tamaños codificados por colores y presentan una construcción flexible para un ajuste sencillo.
Marca:  Cole-Parmer™ 06298-18
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11764819
  • 93.60€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 14-09-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estos tapones de silicona con una amplia variedad de tubos e instrumentos de vidrio.Los tapones sólidos de silicona con código de color están disponibles en 14 tamaños codificados por colores y disponen de una forma flexible para un ajuste fácil.
  • Las burbujas de silicona hacen que estos tapones sean tan ligeros que flotan si caen en el agua
  • La suavidad y la flexibilidad permiten que los tapones se ajusten a una amplia gama de orificios
  • Admite temperaturas de – 60 °C a 200 °C
  • Se adapta a sus necesidades—orificios para la adición de termómetros o tubos
  • Haga que las aberturas para instrumental de vidrio se adapten fácilmente a sus especificaciones exactas con conjunto opcional de perforador de corchos esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
5/paq.
De – 60C a 200 °C
44mm
Silicona
10,5
Azul
52mm
Tapón sólido
Videos
SDS Documentos