missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GP GC Septa
Combines significantly longer injection life, low bleed and low injection port adhesion
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 041824
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Diseñados para aplicaciones ordinarias poco exigentes
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 275 °C
Especificaciones
9 mm | |
275 °C | |
Septos de la GP |
Silicona | |
Sí | |
50/pack |