Learn More
Bochem™ Junta de silicona
Junta de silicona Bochem™ para su uso con un recipiente de transporte de seguridad.
Marca:  Bochem™ 18301SS
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 10428242
  • 23.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Silicona
  • Para su uso con recipiente de transporte
Especificaciones
Especificaciones
Junta de silicona
Recipiente de transporte de 2 l
160 mm