Learn More
Buerkle™ Protectores de manos HotGrip™
66.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color:
Blanco
Rojo
Para utilizar con (aplicación):
Protege el pulgar y de 2 a 3 dedos frente a quemaduras y congelación
Protege el pulgar y un dedo frente a quemaduras y congelación
Protege toda la mano frente a quemaduras y congelación
Descripción
- Resistentes a temperaturas entre –50 y +200°C (hasta +250°C)
- Permiten manipular sustancias y aparatos congelados, calientes o hirviendo
- El caucho de silicona es extremadamente elástico y antideslizante; ideal para superficies lisas
- Agarre seguro
Especificaciones
Material | Caucho de silicona |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Protege el pulgar y de 2 a 3 dedos frente a quemaduras y congelación |