Learn More
Paragon Scientific Estándar de viscosidad rotativa de silicona
Click to view available options
Viscosidad:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Descripción
- Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
- 600ml de producto suministrado en un ensayo listo para usar en el envase
- 1 año de vida útil
- Garantiza el cumplimiento total del protocolo de métodos de prueba internacionales.
- Trazabilidad total a los estándares nacionales.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- Aplicable a todos los husillos con excepción del husillo L1, se deberían disponer más elementos cuando se utilice el husillo L1.
- Trabajo más seguro, menos desorden, menos desperdicio, mayor rendimiento.
Especificaciones
Envase | Prueba en el envase del paquete |
Cantidad | 600 ml |
Color | Incolora |
Olor | Characteristic odor |
Viscosidad | 10.12 mPa.s (25°C) |
Nombres de analitos o componentes | Silicone fluid |
Forma física | Líquido |
Nominal values quoted