Learn More
Paragon Scientific Estándar de viscosidad rotativa de silicona
Catalog Number 16060510
Click to view available options
Viscosidad:
10.12 mPa.s (25°C)
100.7 mPa.s (25°C)
100075 mPa.s (25°C)
1003 mPa.s (25°C)
12423 mPa.s (25°C)
251.5 mPa.s (25°C)
30036 mPa.s (25°C)
357.0 mPa.s (25°C)
4.988 mPa.s (25°C)
50.49 mPa.s (25°C)
503.9 mPa.s (25°C)
5034 mPa.s (25°C)
60139 mPa.s (25°C)
75.53 mPa.s (25°C)
Formulado específicamente para su uso con equipos con control de temperatura mínimo. Se suministra en envases de ml600 listos para usar diseñados especialmente para eliminar la limpieza de material de vidrio de laboratorio, lo que es inherentemente difícil debido a la naturaleza de la silicona. Esta gama de estándares proporciona opciones de calibración y verificación para equipos de prueba de viscosímetro rotacional.
  • Certificado según ISO 17025 / ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS.
  • 600ml de producto suministrado en un ensayo listo para usar en el envase
  • 1 año de vida útil
  • Garantiza el cumplimiento total del protocolo de métodos de prueba internacionales.
  • Trazabilidad total a los estándares nacionales.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • Aplicable a todos los husillos con excepción del husillo L1, se deberían disponer más elementos cuando se utilice el husillo L1.
  • Trabajo más seguro, menos desorden, menos desperdicio, mayor rendimiento.
Envase Prueba en el envase del paquete
Cantidad 600 ml
Color Incolora
Olor Characteristic odor
Viscosidad 60139 mPa.s (25°C)
Nombres de analitos o componentes Silicone fluid
Forma física Líquido
Nominal values quoted