missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Silicone Platinum-cured Microbore Tubing

Marca:  Cole-Parmer™ 95612-30

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12488620

  • 174.24€ / 15 metros


Fecha estimada de envío
19-09-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

Autoclavable
Silicone (Platinum-Cured)
Microbore Tubing
230°C
1 Each
1.14 mm
1500 cm
laboratory equipment and other tubing
-50°C
30
Videos
Documentos